Learn More
Invitrogen™ PKI [14 22] Myristoylated PTD
Código de producto. 10151253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10151253 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10151253 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 77409
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
PKI [14 22] PTD miristoilada
cAMP-dependent protein kinase (PKA) inhibitor. This peptide is a highly specific inhibitor of cAMP-dependent protein kinase (PKA).
Format/Formulation: Lyophilized trifluoroacetate salt, >97% purity by HPLC.
Molecular Weight: 1208
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
ID de gen (Entrez) 5566, 5567, 5568
Método de purificación HPLC
Condiciones de envío Hielo seco
Inhibición o diana específica PKA
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Inhibidor de la proteína quinasa dependiente de cAMP (PKA)
Propiedades del inhibidor proteína
Peso molecular 1209
Inhibidores Inhibidor de la quinasa, inhibidor de la quinasa (inhibidor de la PKA)
Formulario Liofilizado