Learn More
PKG drug G1, MedChemExpress
Código de producto. 16474598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474598 10 mg 10 miligramos
16470897 50 mg 50 miligramos
16465446 100 mg 100 miligramos
16427317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112197
MedChemExpress PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.
PKG drug G1 targets C42 of PKG Iα. PKG drug G1 can couple to vasodilation and blood pressure lowering by a C42 PKG Iα-independent mechanism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PKG drug G1
Forma física Solid
CAS 374703-78-3
Color Reddish Brown
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N3OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 103 mg/mL (400.30 mM)
SMILES O=C(/C(N1)=C/C2=C(C)NC3=C2C=CC=C3)NC1=S
Peso molecular (g/mol) 257.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.31
Porcentaje de pureza 99.63%