Learn More
PKC-theta inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16497387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497387 5 mg 5 miligramos
16444678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112681
MedChemExpress PKC-theta inhibitor is a selective PKC-θinhibitor, with an IC50 of 12 nM.
PKC-theta inhibitor is a selective PKC-θinhibitor, with an IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PKC-theta inhibitor
CAS 736048-65-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25F3N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (137.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1CNC2=NC=C([N+]([O-])=O)C(NCC3CCC(CN)CC3)=N2
Peso molecular (g/mol) 454.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.45
Porcentaje de pureza 97.19%
Grado Research
Forma física Solid