Learn More
PKC-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16489727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489727 5 mg 5 miligramos
16447186 100 mg 100 miligramos
16413227 50 mg 50 miligramos
16407208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16903
MedChemExpress PKC-IN-1 is a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of conventional PKC enzymes with Kis of 5.3 and 10.4 nM for human PKCβ and PKCα, and IC50s of 2.3, 8.1, 7.6, 25.6, 57.5, 314, 808 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCθ, PKCγ, PKC mu and PKCε, respectively.
PKC-IN-1 is a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of conventional PKC enzymes with Kis of 5.3 and 10.4 nM for human PKCβ and PKCα, and IC50s of 2.3, 8.1, 7.6, 25.6, 57.5, 314, 808 nM for PKCα, PKCβI, PKCβII, PKCθ, PKCγ, PKC mu and PKCε, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PKC-IN-1
Forma física Solid
CAS 1046787-18-1
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H37FN8O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (49.94 mM)
SMILES O=C(N1[C@@H](C)CN(CC2CCOCC2)[C@H](C)C1)N(C3)C(C)(C)C4=C3C(NC5=NC(C)=NC=C5F)=NN4
Peso molecular (g/mol) 500.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.61
Porcentaje de pureza 98.79%