Learn More
PK11000, MedChemExpress
Descripción
PK11000 is an alkylating agent, and stabilizes the DNA-binding domain of both WT and mutant p53 proteins by covalent cysteine modification without compromising DNA binding. PK11000 has anti-tumor activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PK11000 |
| CAS | 38275-34-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H5ClN2O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (422.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (105.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(S(=O)(C)=O)=NC=C1Cl)O |
| Peso molecular (g/mol) | 236.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.63 |
| Mostrar más |