Learn More
pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA Vector
Código de producto. 11681869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11681869 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11681869 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor A14146
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vector pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA
El vector pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA es un vector de control positivo para evaluar el éxito de una reacción de reorientación con una línea celular parental Jump-In™. Cuando se cotransfectan con el vector de integrasa (vector pJTI™ R4 Int) incluido en los kits parentales Jump-In™, el EmGFP se expresará y las células positivas aparecerán verde fluorescentes.
Garantice el éxito de sus reacciones de reorientación Jump-In™
Reorientaciones exitosas de Jump-In™ de líneas celulares parentales como el kit Jump-In™ GripTite™ HEK293 kit (A14150) depende de una variedad de factores, tales como:
Eficiencia de transfección
  • Confluencia de células
  • Condiciones de selección de antibióticos
  • Calidad y concentración del ADN
  • Reorientación del vector a la relación del vector de integrasa
    Recomendamos encarecidamente incluir una reacción de reorientación con el vector pJTI™ R4 Exp CMV EmGFP pA en su experimento Jump-In™ junto con controles negativos (sin ADN plasmídico, sin vector de integrasa) para que pueda visualizar fácilmente los resultados y optimizar las condiciones de reorientación.
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
    Tipo de entrega Transfección
    Formato Líquido
    Promotor CMV
    Tipo de producto Vector de expresión de mamíferos
    Agente de selección (eucariótico) Ninguno
    Contenido y almacenamiento Inmediatamente tras su recepción, almacene el vector a -20 °C.
    Condiciones de envío Hielo seco
    Etiqueta de proteína Sin etiquetar
    Método de clonación Gateway
    Cantidad 100 μg
    Vector Vectores Jump-In
    Línea de productos Jump-In
    Para utilizar con (aplicación) Desarrollo de línea celular estable, integración orientada