missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PJA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15918824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15918824 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15918824 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA566096

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DEMVSTKQQNN TSQERQTEHS PEDAACGPGH ICSEQNTNDR EKNHGSSPEQ VVRPKVRKLI SSSQVDQETG FNRHEAKQRS VQRW Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 73%, rat 72%.

Has E2-dependent E3 ubiquitin-protein ligase activity. Responsible for ubiquitination of cAMP-dependent protein kinase type I and type II-alpha/beta regulatory subunits and for targeting them for proteasomal degradation. Essential for PKA-mediated long-term memory processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PJA2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PJA2
N.º de referencia del gen O43164
Alias de gen AI447901; AL022700; E3 ubiquitin-protein ligase Praja2; E3 ubiquitin-protein ligase Praja-2; Kiaa0438; mKIAA0438; Neurodap1; neurodegeneration associated protein 1; Pja2; praja 2, RING-H2 motif containing; praja ring finger 2, E3 ubiquitin protein ligase; praja ring finger ubiquitin ligase 2; praja2; praja-2; protein carrying the RING-H2 sequence motif; RING finger protein 131; RING-type E3 ubiquitin transferase Praja-2; RNF131
Símbolos de los genes PJA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human PJA2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105081).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9867
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.