Learn More
PJ34, MedChemExpress
Código de producto. 16495808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495808 10 mg 10 miligramos
16431967 50 mg 50 miligramos
16406286 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13688A
MedChemExpress PJ34 is a potent specific inhibitor of PARPl/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 is a potent specific inhibitor of PARPl/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PJ34
Forma física Solid
CAS 344458-19-1
Color Light Nude
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C
Peso molecular (g/mol) 295.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.34
Porcentaje de pureza 98.0%