Learn More
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496276 100 mg 100 miligramos
16485808 10 mg 10 miligramos
16421967 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13688
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PJ34 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 344458-15-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl
Peso molecular (g/mol) 331.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.8
Porcentaje de pureza 98.01%