Learn More
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16485808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16485808 10 mg 10 miligramos
16421967 50 mg 50 miligramos
16496276 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16485808
Marca: Medchem Express HY13688
MedChemExpress PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PJ34 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 344458-15-7
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl
Peso molecular (g/mol) 331.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.8
Porcentaje de pureza 98.01%