Learn More
R&D Systems™ PJ 34 hydrochloride
Código de producto. 18054432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18054432 50 mg 50 miligramos
18025812 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054432 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3255/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent PARP inhibitor
Potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (EC50 = 20 nM). ∽1000-fold more potent than 3-Aminobenzamide (Cat. No. 0788). Protects primary neuronal cells from oxygen-glucose deprivation in vitro and reduces infarct size following focal cerebral ischemia in vivo. Displays protective effects against cisplatin -induced kidney injury. Also displays activity at Pim-1 and Pim-2 kinases at higher concentrations (IC50 values are 3.7 and 16 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344458-15-7
Fórmula molecular C17H18ClN3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PJ 34 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.8
Pureza >98%
Peso molecular 331.8