Learn More
Pizotilina, TRC
Código de producto. 30137276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137276 50 mg 50 miligramos
30135183 10 mg 10 miligramos
17933705 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP55280050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15574-96-6
Fórmula molecular C19 H21 N S
Peso molecular (g/mol) 295.44
Sinónimo Piperidine, 4-(9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(1-Methyl-4-piperidylidene)-9,10-dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, BC 105, Litec, Pizotifen, Pizotyline, Polomigran, Sandomigran
Nombre IUPAC 4-(4,5-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofeno-10-ilideno)-1-metilpiperidina
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CCc4sccc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pizotyline
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1395