Learn More
Pizotifen, MedChemExpress
Código de producto. 16461376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461376 200 mg 200 miligramos
16458106 100 mg 100 miligramos
16412026 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0115
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pizotifen
Forma física Solid
CAS 15574-96-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21NS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Pizotyline BC-105
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (67.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=C\2C=CS4
Peso molecular (g/mol) 295.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.44
Porcentaje de pureza 99.73%