Learn More
Pixantrone, MedChemExpress
Código de producto. 16481977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481977 50 mg 50 miligramos
16466296 100 mg 100 miligramos
16465828 10 mg 10 miligramos
16408497 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13727A
MedChemExpress Pixantrone (BBR 2778) dimaleate is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator, with anti-tumor activity.
Pixantrone (BBR 2778) dimaleate is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator, with anti-tumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pixantrone
CAS 144675-97-8
Color Azul
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27N5O10
Cantidad 50 mg
Sinónimo BBR 2778
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (59.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (8.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(C1=C(NCCN)C=CC(NCCN)=C12)C3=C(C=NC=C3)C2=O
Peso molecular (g/mol) 557.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.51
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death