Learn More
Dimaleato de pixantrona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16657032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16657032 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16657032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465522500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa PIXANTRONEDIMALEATE
Nombre del producto químico o material Pixantrone dimaleate
CAS 144675-97-8
Color De negro a morado
Espectro infrarrojo Conforme
Envase frasco de vidrio
Fórmula molecular C25H27N5O10
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad (2 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Clave InChI SVAGFBGXEWPNJC-LVEZLNDCSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.NCCNC1=CC=C(NCCN)C2=C1C(=O)C1=CC=NC=C1C2=O
Nombre IUPAC Bis(ácido (2E)-but-2-enodioico); 6,9-bis[(2-aminoetil)amino]-5H,10H-benzo[g]isoquinolina-5,10-diona
Peso molecular (g/mol) 557.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.51
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pixantrone dimaleate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pixantrone dimaleate