Learn More
Pivmecillinam hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16478466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478466 100 mg 100 miligramos
16464497 50 mg 50 miligramos
16408638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0810A
MedChemExpress Pivmecillinam hydrochloride (FL-1039 hydrochloride) is an orally active prodrug of mecillinam, an extended-spectrum penicillin antibiotic.
Pivmecillinam hydrochloride (FL-1039 hydrochloride) is an orally active prodrug of mecillinam, an extended-spectrum penicillin antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivmecillinam hydrochloride
Forma física Solid
CAS 32887-03-9
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H34ClN3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FL-1039 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (210.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (71.42 mM)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2/N=C/N3CCCCCC3)N1C2=O)OCOC(C(C)(C)C)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 476.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.03
Porcentaje de pureza 98.0%