Learn More
Clorhidrato de pivampicilina, LoGiCal
Código de producto. 30463606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463606 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463606 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3237.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivampicillin Hydrochloride
CAS 26309-95-5
Nombres de analitos o componentes Pivampicillin Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H29 N3 O6 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, hydrochloride (1:1), (2S,5R,6R), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-, hydroxymethyl ester pivalate (ester), monohydrochloride, D- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, monohydrochloride, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester, monohydrochloride, (2S,5R,6R)- (9CI), Methanediol, 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate pivalate (ester) monohydrochloride (8CI), Pivalic acid, hydroxymethyl ester 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate monohydrochloride (8CI), Alphacilina, Alphacillin, Ampicillin pivaloxyoxymethyl ester hydrochloride, Ampicillin pivaloyloxymethyl ester hydrochloride, Berocillin, Centurina, Diancina, Inacilin, Maxifen, Pivaloyloxymethyl D-(-)-α-aminophenylacetamidopenicillanate hydrochloride, Pivampicillin hydrochloride, Pivatil, Pondocil, Pondocillin, Pondocillina, Sanguicillin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N3O6S.ClH/c1-21(2,3)20(29)31-11-30-19(28)15-22(4,5)32-18-14(17(27)25(15)18)24-16(26)13(23)12-9-7-6-8-10-12;/h6-10,13-15,18H,11,23H2,1-5H3,(H,24,26);1H/t13-,14-,15+,18-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)(C)C(=O)OCOC(=O)[C@@H]1N2[C@H](SC1(C)C)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O
Nombre IUPAC (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato de 2,2-dimetilpropanoiloximetilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 500.01
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.1544 g/mol