Learn More
Pivaloilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10321071 25 g Frasco de vidrio 25 g
10550004 100 g Frasco de vidrio 100 g
10557562 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10321071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418020250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59997-51-2 | C7H11NO | 125.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59997-51-2
Fórmula molecular C7H11NO
Peso molecular (g/mol) 125.17
Número MDL MFCD00010208
Clave InChI MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivaloylacetonitrile, trimethylacetylacetonitrile, 4,4-dimethyl-3-oxovaleronitrile, pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanenitrile, cyanopinacolone, pivaloyl acetonitrile, 1-cyano-3,3-dimethyl-2-butanone, valeronitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, pyvaolylacetonitrile
PubChem CID 108871
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-3-oxopentanonitrilo
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivaloylacetonitrile
Punto de fusión 66°C to 72°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC(O)CH2CN
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pivaloylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.