Learn More
Hidrazida de pivaloil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10525793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10525793 5 g Frasco de vidrio 5 g
10250703 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10525793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377750050
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 42826-42-6 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42826-42-6
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD01310839
Clave InChI OARJXUPBZNUYBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylpropionic acid hydrazide, pivalic acid hydrazide, pivalohydrazide, 2,2-dimethylpropanohydrazide, pivaloylhydrazine, 2,2-dimethyl-propionic acid hydrazide, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, hydrazide, pivalic acid, hydrazide, 2,2-dimethylpropionicacidhydrazide, trimethylacethydrazide
PubChem CID 545147
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanohidrazida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NN
Specifica
Nombre del producto químico o material Pivaloyl hydrazide
Punto de fusión 65°C to 67°C
Color Blanco
Punto de ebullición 95°C to 110°C (1.0 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC(O)NHNH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Crystals
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pivaloyl hydrazide
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.