Learn More
Hidrazida de pivaloil, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10250703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10250703 1 g Frasco de vidrio 1 g
10525793 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10250703 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377750010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 42826-42-6 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42826-42-6
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD01310839
Clave InChI OARJXUPBZNUYBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylpropionic acid hydrazide, pivalic acid hydrazide, pivalohydrazide, 2,2-dimethylpropanohydrazide, pivaloylhydrazine, 2,2-dimethyl-propionic acid hydrazide, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, hydrazide, pivalic acid, hydrazide, 2,2-dimethylpropionicacidhydrazide, trimethylacethydrazide
PubChem CID 545147
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanohidrazida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivaloyl hydrazide
Punto de fusión 65°C to 67°C
Color Blanco
Punto de ebullición 95°C to 110°C (1.0 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC(O)NHNH2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pivaloyl hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.