Learn More
Clorhidrato de pivalimidamida, TRC
Código de producto. 30416542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416542 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30416542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP55069525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivalimidamide Hydrochloride
CAS 18202-73-8
Fórmula molecular C5H13ClN2
Cantidad 25 g
Sinónimo Pivalamidine Hydrochloride, Pivalamidine Monohydrochloride, 2,2-Dimethyl-propanimidamide Monohydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionimidamide Hydrochloride, Pivalimidamide Hydrochloride, tert-Butanecarboximidamide Hydrochloride, tert-Butylamidinium Chloride, tert-Butylcarbamidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2.ClH/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H3,6,7);1H
SMILES Cl.CC(C)(C)C(=N)N
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanimidamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 136.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0767