Learn More
Ácido piválico, TRC
Código de producto. 30414975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414975 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30414975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP52000010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylpropionic acid
CAS 75-98-9
Fórmula molecular C5 H10 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Propanoic acid','2,2-dimethyl- (9CI','ACI), 2,2-Dimethylpropanoic acid (ACI), Pivalic acid (7CI','8CI), 2,2,2-Trimethylacetic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Neopentanoic acid, Neovaleric acid, NSC 65449, tert-Pentanoic acid, Trimethylacetic acid, Trimethylmethanecarboxylic acid, Versatic 5 acid, Versatic Acid 5, α,α-Dimethylpropionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681