Learn More
Ácido pivalico-d9, TRC
Código de producto. 30422721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422721 250 mg
30417157 500 mg
30410101 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP520004250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42983-07-3
Fórmula molecular C5 D9 H O2
Peso molecular (g/mol) 111.19
Sinónimo 2,2-Di(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 Acid, 2,2-Dimethylpropanoic Acid-d9, 2,2,2-Trimethylacetic Acid-d9, 2,2-Dimethylpropanoic Acid-d9, 2,2-Dimethylpropionic Acid-d9, NSC 65449-d9, Neopentanoic Acid-d9, Neovaleric Acid-d9, Trimethylacetic Acid-d9, Trimethylmethanecarboxylic Acid-d9, Versatic 5 Acid-d9, tert-Pentanoic Acid-d9, alpha,alpha-Dimethylpropionic Acid-d9, Trimethyl-d9-acetic Acid
Nombre IUPAC 3,3,3-trideuterio-2,2-bis(trideuteriometil)propanoico ácido
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivalic acid-d9
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1246