Learn More
Pivaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703803 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10703803 100 g Frasco de vidrio 100 g
10354122 5 g Frasco de vidrio 5 g
10682233 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368361000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 630-19-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-19-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00006962
Clave InChI FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
PubChem CID 12417
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanal
SMILES CC(C)(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivaldehyde
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 6.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7750g/mL
Punto de ebullición 75.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCHO
Índice de refracción 1.3775 to 1.3795
Cantidad 100 g
Beilstein 01, IV, 3295
Fieser 13,249
Índice Merck 15, 7624
Gravedad específica 0.775
Información de solubilidad Solubility in water: negligibly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pivaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.