Learn More
Pivaldehído, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10142514 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10142514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427201000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pivaldehyde
CAS 630-19-3
Punto de fusión 6.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7750g/mL
Punto de ebullición 75.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H10O
Fórmula lineal (CH3)3CCHO
Índice de refracción 1.3775 to 1.3795
Número MDL MFCD00006962
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 7624
Gravedad específica 0.775
Sinónimo trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: negligibly soluble.
Clave InChI FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C=O
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanal
Peso molecular (g/mol) 86.13
PubChem CID 12417
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pivaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.