Learn More
Pivalaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pivalaldehyde |
| CAS | 630-19-3 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propanal','2,2-dimethyl-, Pivalaldehyde (7CI,8CI), Pivaldehyde (6CI), 2,2-Dimethylpropanal, 2,2-Dimethylpropanaldehyde, 2,2-Dimethylpropionaldehyde, NSC 22043, Neopentaldehyde, Neopentanal, Pivalic aldehyde, Trimethylacetaldehyde, tert-Butylformaldehyde, tert-Butyraldehyde, tert-Pentanal, tert-Valeraldehyde, α,α-Dimethylpropanal, α,α-Dimethylpropionaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C=O |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanal |
| Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0732 |