Learn More
Pivalaldehído, TRC
Código de producto. 30418512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418512 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30418512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP54920050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Pivalaldehyde
CAS 630-19-3
Fórmula molecular C5 H10 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Propanal','2,2-dimethyl-, Pivalaldehyde (7CI,8CI), Pivaldehyde (6CI), 2,2-Dimethylpropanal, 2,2-Dimethylpropanaldehyde, 2,2-Dimethylpropionaldehyde, NSC 22043, Neopentaldehyde, Neopentanal, Pivalic aldehyde, Trimethylacetaldehyde, tert-Butylformaldehyde, tert-Butyraldehyde, tert-Pentanal, tert-Valeraldehyde, α,α-Dimethylpropanal, α,α-Dimethylpropionaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C=O
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanal
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732