Learn More
Pitolisant, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pitolisant |
| CAS | 362665-56-3 |
| Fórmula molecular | C17 H26 Cl N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Piperidine','1-[3-[3-(4-chlorophenyl)propoxy]propyl]-, 1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether, Pitolisant |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26ClNO/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19/h7-10H,1-6,11-15H2 |
| SMILES | Clc1ccc(CCCOCCCN2CCCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-[3-(4-clorofenil)propoxi]propil]piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 295.847 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.17 |