Learn More
Pitolisant, MedChemExpress
Código de producto. 16405018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16405018 10 mg 10 miligramos
16401257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16405018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12199
MedChemExpress Pitolisant is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Pitolisant is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pitolisant
Forma física Liquid
CAS 362665-56-3
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26ClNO
Sinónimo Tiprolisant
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (338.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(CCCOCCCN2CCCCC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 295.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.85
Porcentaje de pureza 97.22%