Learn More
Pitolisant hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16425018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16425018 10 mg 10 miligramos
16421257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16425018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12199B
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Pitolisant hydrochloride
Forma física Solid
CAS 903576-44-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H27Cl2NO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Ciproxidine BF 2649
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (300.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (129.40 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
Peso molecular (g/mol) 332.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.31
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.