Learn More
Pitavastatina (+)-feniletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pitavastatin (+)-Phenylethylamine |
| CAS | 147511-70-4 |
| Fórmula molecular | C25H24FNO4 • C8H11N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5-dihydroxy-6-heptane Acid (+)-Phenylethylamine Salt, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid (αR)-α-Methylbenzenemethanamine (1:1), [S-[R*,S*-(E)]]-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid (αR)-α-Methylbenzenemethanamine (1:1), (R)-α-Methylbenzenemethanamine [S-[R*,S*-(E)]]-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, (αR)-α-Methylbenzenemethanamine (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24FNO4.C8H11N/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);2-7H,9H2,1H3/b12-11+;/t18-,19-;7-/m11/s1 |
| SMILES | C[C@H](C1=CC=CC=C1)N.O[C@@H](C[C@@H](O)CC(O)=O)/C=C/C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)C(C=CC=C4)=C4N=C2C5CC5 |
| Nombre IUPAC | (R)-1-feniletan-1-amina (3R,5S,E)-7-(2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il)-3,5-dihidroxihept-6-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 542.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.26 |