Learn More
Éster metílico de pitavastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pitavastatin Methyl Ester |
| CAS | 849811-78-5 |
| Fórmula molecular | C26 H26 F N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pitavastatin Methyl Ester, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Methyl Ester, Methyl (3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoate, DOLM, Pitavastatin Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H26FNO4/c1-32-24(31)15-20(30)14-19(29)12-13-22-25(16-8-10-18(27)11-9-16)21-4-2-3-5-23(21)28-26(22)17-6-7-17/h2-5,8-13,17,19-20,29-30H,6-7,14-15H2,1H3/b13-12+/t19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | (E,3R,5S)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 435.487 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.185 |