Learn More
Lactona de pitavastatina, Mikromol™
Descripción
Lactona de pitavastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pitavastatin Lactone |
| CAS | 141750-63-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Pitavastatin Lactone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H22 F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, 2H-Pyran-2-one, 6-[2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-, [4R-[4α,6β(E)]]-, (4R,6S)-(4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, (4R,6S)-(E)-6-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-ylethenyl]-4-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one, (4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, NK 104, NK 104 (lactone), Nisvastatin, P 872441, Pitavastatin lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H22FNO3/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-19-13-18(28)14-23(29)30-19/h1-4,7-12,16,18-19,28H,5-6,13-14H2/b12-11+/t18-,19-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@H](OC(=O)C1)\C=C\c2c(nc3ccccc3c2c4ccc(F)cc4)C5CC5 |
| Nombre IUPAC | (4R,6S)-6-[(E)-2-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]etenil]-4-hidroxioxan-2-ona |
| Mostrar más |