Learn More
Pitavastatina cetolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pitavastatin Ketolactone |
| CAS | 2245811-13-4 |
| Fórmula molecular | C25H20FNO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H20FNO3/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-19-13-18(28)14-23(29)30-19/h1-4,7-12,16,19H,5-6,13-14H2/b12-11+/t19-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(CC(O1)=O)C[C@H]1/C=C/C2=C(C3=CC=C(C=C3)F)C4=C(C=CC=C4)N=C2C5CC5 |
| Nombre IUPAC | (S,E)-6-(2-(2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il)vinil)dihidro-2H-piran-2,4(3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 401.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.14 |