Learn More
Hecht Karl™ Anillos de pistón
Código de producto. 10227621
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2000 mL
De 10 a 100 mL
De 250 a 1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10227621 De 250 a 1000 ml cada uno
10499401 De 10 a 100 mL cada uno
10135331 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10227621 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 41914002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.30€
    4.59€ / paquete de 1
    Ahorro 1.71€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Especificaciones
Material Corcho
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo
Tamaño De 250 a 1000 ml
Tipo de producto Anillo de pistón