Learn More
Pirquinozol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pirquinozol |
| CAS | 65950-99-4 |
| Fórmula molecular | C11H9N3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(Hydroxymethyl)pyrazolo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-one, SQ 13847 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)12-11(16)14(10)13-7/h1-5,15H,6H2,(H,12,16) |
| SMILES | OCc1cc2c3ccccc3NC(=O)n2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)-6H-pirazolo[1,5-c]quinazolin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0695 |