Learn More
Pirprofeno, TRC
Código de producto. 30135426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135426 250 mg 250 miligramos
30012364 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP510600250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31793-07-4
Fórmula molecular C13 H14 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 251.71
Sinónimo Benzeneacetic acid, 3-chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methyl-, Hydratropic acid, 3-chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)- (8CI), 3-Chloro-4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Pirprofen, 2-[3-Chloro-4-(2,5-dihydropyrrol-1-yl)-phenyl]propanoic acid, 2-[3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)phenyl]propionic acid, 3-Chloro-4-(3-pyrrolin-1-yl)hydratropic acid, Pirprofen, Racemic pirprofen, Rangasil 400, Rengasil, Seflenyl, Su 21524
Nombre IUPAC 2-[3-cloro-4-(2,5-dihidropirrul-1-il)fenil]ácido propanoico
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(N2CC=CC2)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirprofen
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClNO2/c1-9(13(16)17)10-4-5-12(11(14)8-10)15-6-2-3-7-15/h2-5,8-9H,6-7H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0713