Learn More
Pirozadil, MedChemExpress
Código de producto. 16495537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495537 5 mg 5 miligramos
16482526 25 mg 25 miligramos
16462798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100144
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirozadil
CAS 54110-25-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29NO10
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (118.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC(COC(C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)=N1)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 527.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.52
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism