Learn More
Piroxicam, TRC
Código de producto. 30420731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420731 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30420731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP510000500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piroxicam
CAS 36322-90-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H13 N3 O4 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Flogosan, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, Murupe, NSC 666076, Neoxicam, Nesprex-DT, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Piroxitas-DT, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridin-2-il-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 331.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0627
Porcentaje de pureza >95