Learn More
Piroxicam, Mikromol™
Descripción
Piroxicam
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piroxicam |
| CAS | 36322-90-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Piroxicam |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H13 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Artroxicam, Baxo, Bruxicam, CHF 1251, CP 16171, Caliment, Dispercam, Doblexan, Dolibid, Erazon, Felden gel, Feldene, Feldene Melt, Feloxin, Felvin 20, Felxicam, Flogobene, Geldene, Improntal, Larapam, Laxidene, Maxvin, NSC 666076, Neoxicam, Nkoyo piroxicam, Pirkam, Piroflex, Piroftal, Piroxicam, Piroxidine, Pixicam, Pyroxycam, Reudene, Rheugesic, Riacen, Roxicam, Roxiden, Sasulen, Solocalm, Uphaxicam, Zunden, Zydis, Feldene Zydis, Feldoral, Feledene, Flogosan, Murupe, Nesprex-DT, Piroxitas-DT |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20) |
| SMILES | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-N-piridin-2-il-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Mostrar más |