Learn More
Piroxicam, MedChemExpress
Código de producto. 16472109
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472109 1 g 1 g
16468438 10 g 10 g
16450848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472109 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0253
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.
Piroxicam (CP-16171) is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 47, 25 μM for human monocyte COX-1 and COX-2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piroxicam
CAS 36322-90-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3O4S
Cantidad 1 g
Sinónimo CP-16171
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (150.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC=CC=C2S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 331.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.35
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation