Learn More
Piroxicam EP Impureza H, Mikromol™
Código de producto. 17953486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953486 25 mg 25 miligramos
17971116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Piroxicam EP Impureza H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 24683-21-4
Nombres de analitos o componentes Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H11 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. H (EP), Piroxicam Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-11(14)9-10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(15,16)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Nombre IUPAC etil 4-hidroxi-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 269.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0358 g/mol