Learn More
Piroxicam EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 17991516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991516 25 mg 25 miligramos
17964366 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991516 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Piroxicam EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
CAS 6639-62-9
Nombres de analitos o componentes Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. D (EP), Piroxicam Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-9(12)6-11-10(13)7-4-2-3-5-8(7)17(11,14)15/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
Nombre IUPAC 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzotiazol-2-il)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 255.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0201 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.