Learn More
Piroxicam-d3, TRC
Código de producto. 30412846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30412846 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5100021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piroxicam-d3
CAS 942047-64-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H3 H10 N3 O4 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-2-methyl-d3-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Piroxicam-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1,1-dioxo-N-piridin-2-il-2-(trideuteriometil)-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 334.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0815
Porcentaje de pureza >95