Learn More
Piroxicam-D3 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piroxicam-d3 |
| CAS | 942047-64-5 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C15 2H3 H10 N3 O4 S |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2-methyl-d3-N-(2-pyridyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Piroxicam-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-1,1-dioxo-N-piridin-2-il-2-(trideuteriometil)-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 334.36 |
| Mostrar más |