Learn More
Ácido piromídico, TRC
Código de producto. 30138423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138423 100 mg 100 miligramos
17961525 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP509500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19562-30-2
Fórmula molecular C14 H16 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 288.3
Sinónimo 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
Nombre IUPAC 8-etil-5-oxo-2-pirrolidina-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico ácido
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piromidic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1222
Porcentaje de pureza >95%