Learn More
Ácido piromídico, Mikromol™
Product Code. 17951926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17951926 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17951926 Supplier Mikromol Supplier No. MM3453.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido piromídico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Piromidic Acid
CAS 19562-30-2
Nombres de analitos o componentes Piromidic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H16 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 5,8-Dihydro-8-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-pyrrolidinopyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid, Bactramyl, Enterol, Gastrurol, NSC 291120, PD 93, Panacid, Piromidic acid, Pirudal, Purim, Pyromidic acid, Reelon, Septural, Uropir
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O3/c1-2-17-8-10(13(20)21)11(19)9-7-15-14(16-12(9)17)18-5-3-4-6-18/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,20,21)
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCCC3
Nombre IUPAC Ácido 8-etil-5-oxo-2-pirrolidin-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 288.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,1222 g/mol