Learn More
Pirodavir, MedChemExpress
Código de producto. 16472007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472007 50 mg 50 miligramos
16465858 10 mg 10 miligramos
16408517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13784
MedChemExpress Pirodavir is a potent, broad-spectrum picornavirus inhibitor, and is highly active against both group A and group B rhinovirus serotypes. Pirodavir is very potent in a virus yield reduction assay (IC90=2.3 nM).
Pirodavir is a potent, broad-spectrum picornavirus inhibitor, and is highly active against both group A and group B rhinovirus serotypes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirodavir
CAS 124436-59-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo R77975
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(OCCC2CCN(C3=NN=C(C)C=C3)CC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 369.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.46
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus