Learn More
Piroctona olamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17710639 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17710639 5 g 5 g
17700639 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17710639 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468820050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa PIROCTONEOLAMINE
Nombre del producto químico o material Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Punto de fusión 130°C to 138°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14 H23 N O2 . C2 H7 N O
Número MDL 01690792
Cantidad 5 g
Índice Merck XIII 7585
Peso molecular (g/mol) 298.46
Forma física Crystalline Powder