Learn More
Piroctone olamine, MedChemExpress
Código de producto. 16478736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478736 100 mg 100 miligramos
16424587 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1345
MedChemExpress Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piroctone olamine
CAS 68890-66-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H30N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Piroctone ethanolamine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (167.55 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (37.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C)C=C(CC(C)CC(C)(C)C)N1O.NCCO
Peso molecular (g/mol) 298.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.42
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation